Tlačiť
ABTS (Diammonium 2,2'-azinobis[3-ethyl-2,3-dihydrobenzothiazole-6-sulphonate])
Dodávateľ: PanReac AppliChem
Varování
A1088.0005 A1088.0010
A1088.0005EA 316.09 EUR
A1088.0005 A1088.0010
ABTS (Diammonium 2,2'-azinobis[3-ethyl-2,3-dihydrobenzothiazole-6-sulphonate])
ABTS (Diammonium 2,2'-azinobis[3-ethyl-2,3-dihydrobenzothiazole-6-sulphonate])
Vzorec: C₁₈H₂₄N₆O₆S₄
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00010404
Číslo CAS: 30931-67-0
EINECS: 250-396-6