Tlačiť
Acridine orange (hemizinc salt), Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: 3,6-Bis(dimethylamino)acridine hydrochloride zinc chloride double salt, Euchrysine 3RX, Acridine orange hemi(Zinc chloride) salt, Acridine orange, Basic orange 14, 3,6-Bis(dimethylamino)acridinium chloride hemi(zinc chloride salt), Euchrysin GNY, N,N,N′,N′-Tetramethylacridine-3,6-diamine monohydrochloride compd. with zinc dichloride
A6014-100G A6014-10G A6014-25G
SIALA6014-100GEA 584.84 EUR
SIALA6014-100G SIALA6014-10G SIALA6014-25G
Acridine orange (hemizinc salt), Sigma-Aldrich®
Acridine orange (hemizinc salt)
Vzorec: C₁₇H₂₀ClN₃·HCl·½ZnCl₂
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00081043
Číslo CAS: 10127-02-3
EINECS: 233-353-6