Tlačiť
3,3',5,5'-Tetramethylbenzidine dihydrochloride hydrate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Dihydrochloride TMB, TMB-HCl
M-Clarity™ quality level = MQ200
T8768-100MG T8768-1G T8768-5G
SIALT8768-100MGEA 42.92 EUR
SIALT8768-100MG SIALT8768-1G SIALT8768-5G
3,3',5,5'-Tetramethylbenzidine dihydrochloride hydrate, Sigma-Aldrich®
3,3',5,5'-Tetramethylbenzidine dihydrochloride hydrate
Vzorec: C₁₆H₂₀N₂·2HCl·xH₂O
Číslo MDL: MFCD00150104
Číslo CAS: 207738-08-7
EINECS: 264-769-6