Tlačiť
3,3',5,5'-Tetramethylbenzidine dihydrochloride hydrate
Dodávateľ: Cayman Chemical
Synonymá: Dihydrochloride TMB, TMB-HCl
70450-250 70450-1 70450-5
CAYM70450-250EA 89.85 EUR
CAYM70450-250 CAYM70450-1 CAYM70450-5
3,3',5,5'-Tetramethylbenzidine dihydrochloride hydrate
3,3',5,5'-Tetramethylbenzidine dihydrochloride hydrate
Vzorec: C₁₆H₂₀N₂·2HCl·xH₂O
Číslo MDL: MFCD00150104
Číslo CAS: 207738-08-7
EINECS: 264-769-6