Tlačiť

Methotrexate, Sigma-Aldrich®

Dodávateľ: Merck
Nebezpečí

Synonymá: (S)-2-(4-(((2,4-Diaminopteridin-6-yl)methyl)(methyl)amino)benzamido)pentanedioic acid

M-Clarity™ quality level = MQ200

M9929-100MG M9929-500MG
SIALM9929-100MGEA 907.74 EUR
SIALM9929-100MG SIALM9929-500MG
Methotrexate, Sigma-Aldrich®
Methotrexate
Vzorec: C₂₀H₂₂N₈O₅
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD00150847
Číslo CAS: 59-05-2
EINECS: 200-413-8
OSN: 2811
ADR: 6.1,III

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Viac About VWR