Tlačiť
TCEP-HCl (Tris(2-carboxyethyl)phosphine hydrochloride) 0.5 M in water 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: TCEP HCl
H51864.AA H51864.AC H51864.AE
H51864.AAEA 91.05 EUR
H51864.AA H51864.AC H51864.AE
TCEP-HCl (Tris(2-carboxyethyl)phosphine hydrochloride) 0.5 M in water 95%
TCEP-HCl (Tris(2-carboxyethyl)phosphine hydrochloride)
Purity: 95% CAS No.: 51805-45-9 Molecular Formula: C9H15O6P.HCl Formula Weight: 286.65 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00145469
Vzorec: C₉H₁₆ClO₆P
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00145469
Číslo CAS: 51805-45-9
OSN: 3265
ADR: 8,III