Alizarin red S (sodium salt) 1% (w/v) vodný roztok
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
42746.AE
42746.AP
42746.AEEA
44.93
EUR
42746.AE
42746.AP
Alizarin red S (sodium salt) 1% (w/v) vodný roztok
Alizarin red S (sodium salt)
CAS No.: 130-22-3
Molecular Formula: C14H7O7SNa
Formula Weight: 342.27
Physical Form: Liquid
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00013049
Vzorec:
C₁₄H₇NaO₇S Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00013049 Číslo CAS: 130-22-3 EINECS: 204-981-8 |