2,5-Dihydro-2,5-dimethoxyfuran (mixture of cis and trans isomers) ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
2,5-Dimethoxy-2,5-dihydrofuran
B25028.0B
B25028.22
B25028.30
B25028.36
B25028.0BEA
490.17
EUR
B25028.0B
B25028.22
B25028.30
B25028.36
2,5-Dihydro-2,5-dimethoxyfuran (mixture of cis and trans isomers) ≥99%
2,5-Dihydro-2,5-dimethoxyfuran (mixture of cis and trans isomers)
Purity: 99%
CAS No.: 332-77-4
Molecular Formula: C6H10O3
Formula Weight: 130.14
Flash Point: 47°(116°F)
Refractive Index: 1.4350
Melting Point:
Vzorec:
C₆H₁₀O₃ Teplota varu: 160…162 °C Teplota tavenia: < –40 °C Hustota: 1,072 Teplota vzplanutia: 47 °C (116 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00003220 Číslo CAS: 332-77-4 EINECS: 206-367-5 OSN: 3271 ADR: 3,III |