Tlačiť
Octyl-β-D-thioglucopyranoside 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: Octyl-thioglucoside, OTG, 1-S-Octyl-β-D-thioglucopyranoside, (2R,3S,4S,5R,6S)-2-(Hydroxymethyl)-6-(octylthio)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol, N-Octyl-1-thio-Beta-D-glucopyranoside, Octyl β-D-thioglucopyranoside
315000025 315000100
ACRO315000025EA 280.39 EUR
ACRO315000025 ACRO315000100
Octyl-β-D-thioglucopyranoside 98%
Octyl-β-D-thioglucopyranoside
Vzorec: C₁₄H₂₈O₅S
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00012189
Číslo CAS: 85618-21-9
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Crystalline powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 % (ELSD)
Specific optical rotation -52° to -54° (20°C, 589 nm) (c=1, CH3OH)