Tlačiť
n-Dodecyl-β-D-maltoside 99%, high purity
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: DDM
329370010 329370050 329370250
ACRO329370010EA 281.99 EUR
ACRO329370010 ACRO329370050 ACRO329370250
n-Dodecyl-β-D-maltoside 99%, high purity
n-Dodecyl-β-D-maltoside
Vzorec: C₂₄H₄₆O₁₁
Teplota tavenia: 217 °C
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD00043012
Číslo CAS: 69227-93-6
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥98.5 % (ELSD)
Specific optical rotation +45° to +49.5° (20°C, 589 nm) (c=1, water)