Tlačiť
2'-Deoxyadenosine-5'-triphosphate disodium salt (dATP disodium salt) 100 mmol/l vodný roztok, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
D4788-25UMO D4788-.1MMO
SIALD4788-25UMOEA 137.99 EUR
SIALD4788-25UMO SIALD4788-.1MMO
2'-Deoxyadenosine-5'-triphosphate disodium salt (dATP disodium salt) 100 mmol/l vodný roztok, Sigma-Aldrich®
2'-Deoxyadenosine-5'-triphosphate disodium salt (dATP disodium salt)
Vzorec: C₁₀H₁₄N₅Na₂O₁₂P₃
Číslo MDL: MFCD00080335
Číslo CAS: 74299-50-6
EINECS: 277-809-2