Tlačiť
Trichlorotris(tetrahydrofuran)titanium(III) 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Titanium(III) chloride tetrahydrofuran complex
375160010 375160100
ACRO375160010EA 62.49 EUR
ACRO375160010 ACRO375160100
Trichlorotris(tetrahydrofuran)titanium(III) 97%
Trichlorotris(tetrahydrofuran)titanium(III)
Vzorec: C₁₂H₂₄Cl₃O₃Ti
Mw: 370.543 g/mol
Teplota tavenia: >250 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD01631276
Číslo CAS: 18039-90-2
OSN: 2925
ADR: 4.1 II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Blue-green to blue Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥96.0 %