Tlačiť
Tetrachlorobis(tetrahydrofuran)titanium(IV), Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
395404-25G 395404-5G
SIAL395404-25GEA 165.83 EUR
SIAL395404-25G SIAL395404-5G
Tetrachlorobis(tetrahydrofuran)titanium(IV), Sigma-Aldrich®
Tetrachlorobis(tetrahydrofuran)titanium(IV)
Vzorec: C₄H₈Cl₄OTi
Mw: 333.91 g/mol
Číslo MDL: MFCD00077884
Číslo CAS: 31011-57-1
OSN: 3261
ADR: 8 II