Tlačiť
Tetrachlorobis(tetrahydrofuran)titanium(IV) ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
39594.09 39594.18
39594.09EA 162.23 EUR
39594.09 39594.18
Tetrachlorobis(tetrahydrofuran)titanium(IV) ≥97%
Tetrachlorobis(tetrahydrofuran)titanium(IV)
Purity: 98% CAS No.: 31011-57-1 Molecular Formula: C8H16Cl4O2Ti Formula Weight: 333.91 Flash Point: -17°(1°F) Physical Form: Powder/crystalline Sensitivity: Moisture Sensitive Appearance: Yellow Melting Point: 126-128° UN No.: 2925 MDL No.: MFCD00077884
Vzorec: C₄H₈Cl₄OTi
Mw: 333.91 g/mol
Teplota tavenia: 126…128 °C
Teplota vzplanutia: –17 °C (1 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00077884
Číslo CAS: 31011-57-1
OSN: 2925
ADR: 4.1 II