Tlačiť
Methotrexate hydrate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
06563-100MG 06563-25MG 06563-5MG
SIAL06563-100MGEA 246.69 EUR
SIAL06563-100MG SIAL06563-25MG SIAL06563-5MG
Methotrexate hydrate, Sigma-Aldrich®
Methotrexate hydrate
Vzorec: C₂₀H₂₂N₈O₅·xH₂O
Číslo MDL: MFCD00150847
Číslo CAS: 133073-73-1
EINECS: 200-413-8