(+)-Dibenzoyl-D-tartaric acid monohydrate ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
A16503.14
A16503.22
A16503.14EA
52.95
EUR
A16503.14
A16503.22
(+)-Dibenzoyl-D-tartaric acid monohydrate ≥99%
(+)-Dibenzoyl-D-tartaric acid monohydrate
Purity: 99%
CAS No.: 80822-15-7
Molecular Formula: C18H14O8.H2O
Formula Weight: 376.33 (358.31anhy)
Melting Point: 87-91°
Beilstein Reference: 6121616
Vzorec:
C₁₈H₁₄O₈·1H₂O Teplota tavenia: 87…91 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00150722 Číslo CAS: 80822-15-7 EINECS: 241-097-1 |