Tlačiť
(-)-Dibenzoyl-L-tartaric acid monohydrate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: (2R,3R)-(-)-Di-O-benzoyl-tartaric acid monohydrate
33622-100G 33622-500G
SIAL33622-100GEA 63.29 EUR
SIAL33622-100G SIAL33622-500G
(-)-Dibenzoyl-L-tartaric acid monohydrate, Sigma-Aldrich®
(-)-Dibenzoyl-L-tartaric acid monohydrate
Vzorec: C₁₈H₁₄O₈·1H₂O
Mw: 376.33 g/mol (358.31 anhy)
Číslo MDL: MFCD00149119
Číslo CAS: 62708-56-9
EINECS: 220-374-0