(-)-Dibenzoyl-L-tartaric acid monohydrate ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
A16180.0E
A16180.22
A16180.36
A16180.0EEA
541.12
EUR
A16180.0E
A16180.22
A16180.36
(-)-Dibenzoyl-L-tartaric acid monohydrate ≥98%
(-)-Dibenzoyl-L-tartaric acid monohydrate
Purity: 98+%
CAS No.: 62708-56-9
Molecular Formula: C18H14O8.H2O
Formula Weight: 376.33 (358.31anhy)
Melting Point: 90-92°
MDL No.: MFCD00149119
Vzorec:
C₁₈H₁₄O₈·1H₂O Teplota tavenia: 90…92 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00149119 Číslo CAS: 62708-56-9 EINECS: 613-072-9 |