Tlačiť
Actinomycin D ~95% (by HPLC), Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
A4262-2MG A4262-10MG A4262-25MG A4262-5MG
SIALA4262-2MGEA 132.77 EUR
SIALA4262-2MG SIALA4262-10MG SIALA4262-25MG SIALA4262-5MG
Actinomycin D ~95% (by HPLC), Sigma-Aldrich®
Actinomycin D
Vzorec: C₆₂H₈₆N₁₂O₁₆
Číslo MDL: MFCD00005033
Číslo CAS: 50-76-0
OSN: 3462
ADR: 6.1,II