Tlačiť
Actinomycin D ~98% (by HPLC), Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
A1410-5MG A1410-100MG A1410-10MG A1410-25MG A1410-2MG
SIALA1410-5MGEA 393.9 EUR
SIALA1410-5MG SIALA1410-100MG SIALA1410-10MG SIALA1410-25MG SIALA1410-2MG
Actinomycin D ~98% (by HPLC), Sigma-Aldrich®
Actinomycin D
Vzorec: C₆₂H₈₆N₁₂O₁₆
Číslo MDL: MFCD00005033
Číslo CAS: 50-76-0
OSN: 3462
ADR: 6.1,II