Tlačiť
Actinomycin D 93%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
294940050 294940250 294940010 294941000
ACRO294940050EA 150.82 EUR
ACRO294940050 ACRO294940250 ACRO294940010 ACRO294941000
Actinomycin D 93%
Actinomycin D
Red crystalline powder
Vzorec: C₆₂H₈₆N₁₂O₁₆
Teplota tavenia: 245…252 °C
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD00005033
Číslo CAS: 50-76-0
OSN: 3462
ADR: 6.1,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Red Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥91 %