Tlačiť
Monensin monosodium salt, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
M5273-1G M5273-500MG M5273-5G
SIALM5273-1GEA 171.68 EUR
SIALM5273-1G SIALM5273-500MG SIALM5273-5G
Monensin monosodium salt, Sigma-Aldrich®
Monensin monosodium salt
Vzorec: C₃₆H₆₁NaO₁₁
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD00077826
Číslo CAS: 22373-78-0
EINECS: 244-941-7
OSN: 3462
ADR: 6.1,II