Tlačiť
Amphotericin B (from Streptomyces species), Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ300
A9528-100MG A9528-1G A9528-500MG A9528-50MG A9528-5G
SIALA9528-100MGEA 168.07 EUR
SIALA9528-100MG SIALA9528-1G SIALA9528-500MG SIALA9528-50MG SIALA9528-5G
Amphotericin B (from Streptomyces species), Sigma-Aldrich®
Amphotericin B
Vzorec: C₄₇H₇₃NO₁₇
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD00877763
Číslo CAS: 1397-89-3
EINECS: 215-742-2