Tlačiť
Amphotericin B (from Streptomyces species), Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ300
A2411-1G A2411-250MG A2411-5G
SIALA2411-1GEA 1204.17 EUR
SIALA2411-1G SIALA2411-250MG SIALA2411-5G
Amphotericin B (from Streptomyces species), Sigma-Aldrich®
Amphotericin B
Vzorec: C₄₇H₇₃NO₁₇
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD00877763
Číslo CAS: 1397-89-3
EINECS: 215-742-2