Tlačiť
Thymidine (2'-deoxythymidine), Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: 1-[(2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-5-methylpyrimidine-2,4-dione, 1-(2-Deoxy-β-D-ribofuranosyl)thymine, 1-(2-Deoxy-β-D-ribofuranosyl)-5-methyluracil, dT, Thymine deoxyriboside, 1-((2R,4S,5R)-4-Hydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)-5-methylpyrimidine-2,4(1H,3H)-dione, Pyrimidine deoxynucleoside, Thymidine kinase, Thymidine-2-deoxythymidine
M-Clarity™ quality level = MQ200
T1895-10G T1895-1G T1895-25G T1895-5G
SIALT1895-10GEA 760.93 EUR
SIALT1895-10G SIALT1895-1G SIALT1895-25G SIALT1895-5G
Thymidine (2'-deoxythymidine), Sigma-Aldrich®
Thymidine (2'-deoxythymidine)
Vzorec: C₁₀H₁₄N₂O₅
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006537
Číslo CAS: 50-89-5
EINECS: 200-070-4