Tlačiť
Adenosine-5'-triphosphate disodium salt (ATP disodium salt) hydrate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: ATP disodium salt hydrate, 5′-ATP-Na2 ATP disodium salt hydrate, Adenosine 5'-Triphosphate Disodium Salt Hydrate, Adenosine-5'-triphosphate disodium salt hydrate, 5'-ATP 2Na Hydrate, ((2R,3S,4R,5R)-5-(6-Amino-9H-purin-9-yl)-3,4-dihydroxytetrahydrofuran-2-yl)methyl tetrahydrogen triphosphate disodium salt hydrate, ((2R,3S,4R,5R)-5-(6-Amino-9H-purin-9-yl)-3,4-dihydroxytetrahydrofuran-2-yl)methyl tetrahydrogen triphosphate, disodium salt xhydrate, Adenosine 5'-triphosphoric acid disodium hydrate
A7699-10G A7699-1G A7699-5G
SIALA7699-10GEA 2021.23 EUR
SIALA7699-10G SIALA7699-1G SIALA7699-5G
Adenosine-5'-triphosphate disodium salt (ATP disodium salt) hydrate, Sigma-Aldrich®
Adenosine-5'-triphosphate disodium salt (ATP disodium salt) hydrate
Vzorec: C₁₀H₁₄N₅Na₂O₁₃P₃·xH₂O
Mw: 551.14 g/mol (anhy)
Číslo MDL: MFCD00150755
Číslo CAS: 34369-07-8
EINECS: 213-579-1