Tlačiť
Adenosine 5'-monophosphate disodium salt (AMP disodium salt) hydrate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 5′-AMP-Na2 hydrate
M-Clarity™ quality level = MQ100
01930-25G 01930-5G
SIAL01930-25GEA 326.86 EUR
SIAL01930-25G SIAL01930-5G
Adenosine 5'-monophosphate disodium salt (AMP disodium salt) hydrate, Sigma-Aldrich®
Adenosine 5'-monophosphate disodium salt (AMP disodium salt) hydrate
Vzorec: C₁₀H₁₂N₅Na₂O₇P·H₂O
Mw: 391.2 g/mol (anhy)
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00065023
Číslo CAS: 4578-31-8
EINECS: 224-961-2