Tlačiť
Adenosine, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 9-β-D-Ribofuranosyladenine, (2R,3R,4S,5R)-2-(6-Amino-9H-purin-9-yl)-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-3,4-diol, Adenine-9-β-D-ribofuranoside, Adenine riboside
M-Clarity™ quality level = MQ200
A9251-5G A9251-100G A9251-25G
SIALA9251-5GEA 60.08 EUR
SIALA9251-5G SIALA9251-100G SIALA9251-25G
Adenosine, Sigma-Aldrich®
Adenosine
Vzorec: C₁₀H₁₃N₅O₄
Mw: 267.24 g/mol
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00005752
Číslo CAS: 58-61-7
EINECS: 200-389-9