Tlačiť
Adenosine, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 9-β-D-Ribofuranosyladenine, (2R,3R,4S,5R)-2-(6-Amino-9H-purin-9-yl)-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-3,4-diol, Adenine-9-β-D-ribofuranoside, Adenine riboside
M-Clarity™ quality level = MQ200
A4036-25G A4036-5G
SIALA4036-25GEA 148.61 EUR
SIALA4036-25G SIALA4036-5G
Adenosine, Sigma-Aldrich®
Adenosine
Vzorec: C₁₀H₁₃N₅O₄
Mw: 267.24 g/mol
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00005752
Číslo CAS: 58-61-7
EINECS: 200-389-9