Tlačiť
2-Fluoroadenosine, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: (2R,3R,4S,5R)-2-(6-Amino-2-fluoro-9H-purin-9-yl)-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-3,4-diol
M-Clarity™ quality level = MQ100
656402-1G 656402-250MG
SIAL656402-1GEA 641.3 EUR
SIAL656402-1G SIAL656402-250MG
2-Fluoroadenosine, Sigma-Aldrich®
2-Fluoroadenosine
Vzorec: C₁₀H₁₂FN₅O₄
Mw: 285.23 g/mol
Číslo MDL: MFCD00866394
Číslo CAS: 146-78-1