Tlačiť
2'-Deoxyadenosine monohydrate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: (2R,3S,5R)-5-(6-Amino-9H-purin-9-yl)-2-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-3-ol hydrate
M-Clarity™ quality level = MQ200
D8668-1G D8668-5G
SIALD8668-1GEA 163.03 EUR
SIALD8668-1G SIALD8668-5G
2'-Deoxyadenosine monohydrate, Sigma-Aldrich®
2'-Deoxyadenosine monohydrate
Vzorec: C₁₀H₁₃N₅O₃·1H₂O
Mw: 269.26 g/mol (251.24 anhy)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00149364
Číslo CAS: 16373-93-6
EINECS: 213-488-7