Tlačiť
2'-Deoxyadenosine monohydrate 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
154990010 154990050 154990250
ACRO154990010EA 91.05 EUR
ACRO154990010 ACRO154990050 ACRO154990250
2'-Deoxyadenosine monohydrate 99%
2'-Deoxyadenosine monohydrate
Vzorec: C₁₀H₁₃N₅O₃·1H₂O
Teplota tavenia: 185…187 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00149364
Číslo CAS: 16373-93-6
EINECS: 213-488-7
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤8 % (K.F.)
Sulfated ash ≤0.1 % (800°C)
HPLC ≥98.5 %
Appearance of solution (c=1, w/v, 1M NaOH) clear colorless to almost colorless
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm