Tlačiť
2',3'-Dideoxyadenosine, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: ((2S,5R)-5-(6-Amino-9H-purin-9-yl)tetrahydrofuran-2-yl)methanol
D1285-25MG D1285-5MG
SIALD1285-25MGEA 977.37 EUR
SIALD1285-25MG SIALD1285-5MG
2',3'-Dideoxyadenosine, Sigma-Aldrich®
2',3'-Dideoxyadenosine
Vzorec: C₁₀H₁₃N₅O₂
Mw: 235.24 g/mol
Číslo MDL: MFCD00010534
Číslo CAS: 4097-22-7
EINECS: 223-853-2