Tlačiť
Guanosine-5'-monophosphate disodium salt hydrate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
G8377-1G G8377-500MG G8377-100G G8377-25G
SIALG8377-1GEA 95.07 EUR
SIALG8377-1G SIALG8377-500MG SIALG8377-100G SIALG8377-25G
Guanosine-5'-monophosphate disodium salt hydrate, Sigma-Aldrich®
Guanosine-5'-monophosphate disodium salt hydrate
Vzorec: C₁₀H₁₂N₅Na₂O₈P·H₂O
Číslo MDL: MFCD00151238
Číslo CAS: 5550-12-9
EINECS: 226-914-1