Tlačiť
Guanosine-5'-monophosphate disodium salt hexahydrate
Dodávateľ: MP Biomedicals
0210070205 0210070225
ICNA0210070205EA 162.45 EUR
ICNA0210070205 ICNA0210070225
Guanosine-5'-monophosphate disodium salt hexahydrate
Guanosine-5'-monophosphate disodium salt hexahydrate
Vzorec: C₁₀H₁₂N₅Na₂O₈P·6H₂O
Číslo MDL: MFCD00151238
Číslo CAS: 5550-12-9
EINECS: 226-914-1