Tlačiť
Guanosine-5'-monophosphate disodium salt 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
226600050 226600250
ACRO226600050EA 203.77 EUR
ACRO226600050 ACRO226600250
Guanosine-5'-monophosphate disodium salt 97%
Guanosine-5'-monophosphate disodium salt
Vzorec: C₁₀H₁₂N₅Na₂O₈P
Teplota tavenia: >300 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00151238
Číslo CAS: 5550-12-9
EINECS: 226-914-1
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤25 % (120°C, 4 h)
TLC Homogeneous
UV spectrophotometry molar absorptivity 13700 +/- 4%, pH 7
Titration with HClO4 ≥96.0 % (On dry substance)
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm