Tlačiť
Guanosine-5'-diphosphate disodium salt, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: ((2R,3S,4R,5R)-5-(2-Amino-6-oxo-3,6-dihydro-9H-purin-9-yl)-3,4-dihydroxytetrahydrofuran-2-yl)methyl trihydrogen diphosphate, disodium salt, Guanosine 5'-diphosphate disodium salt
51060-100MG 51060-500MG
SIAL51060-100MGEA 213.1 EUR
SIAL51060-100MG SIAL51060-500MG
Guanosine-5'-diphosphate disodium salt, Sigma-Aldrich®
Guanosine-5'-diphosphate disodium salt
Vzorec: C₁₀H₁₃N₅Na₂O₁₁P₂
Mw: 487.17 g/mol
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD00070121
Číslo CAS: 7415-69-2
EINECS: 231-026-2