Tlačiť
2'-Deoxyguanosine hydrate 99+%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
226731000 226730010 226730050
ACRO226731000EA 53.35 EUR
ACRO226731000 ACRO226730010 ACRO226730050
2'-Deoxyguanosine hydrate 99+%
2'-Deoxyguanosine hydrate
Vzorec: C₁₀H₁₃N₅O₄·xH₂O
Teplota tavenia: 300 °C (rozkl.)
Teplota vzplanutia: 300 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00150760
Číslo CAS: 961-07-9
EINECS: 213-505-8
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤8.0 % (K.F.)
HPLC ≥99.0 %
UV spectrophotometry molar absorptivity 13700 +/- 4%, on dry basis