Tlačiť
2'-Deoxyguanosine monohydrate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
D7145-100MG D7145-1G D7145-25MG D7145-5G
SIALD7145-100MGEA 120.74 EUR
SIALD7145-100MG SIALD7145-1G SIALD7145-25MG SIALD7145-5G
2'-Deoxyguanosine monohydrate, Sigma-Aldrich®
Vzorec: C₁₀H₁₃N₅O₄·H₂O
Číslo MDL: MFCD00150760
Číslo CAS: 312693-72-4
EINECS: 213-505-8