Tlačiť
Tobramycin, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
T4014-100MG T4014-500MG
SIALT4014-100MGEA 344.16 EUR
SIALT4014-100MG SIALT4014-500MG
Tobramycin, Sigma-Aldrich®
Tobramycin
Vzorec: C₁₈H₃₇N₅O₉
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00077885
Číslo CAS: 32986-56-4
EINECS: 251-322-5