Tlačiť
2,4-Dichloro-6,7-dimethoxyquinazoline 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
342550050 342550250
ACRO342550050EA 81.43 EUR
ACRO342550050 ACRO342550250
2,4-Dichloro-6,7-dimethoxyquinazoline 97%
2,4-Dichloro-6,7-dimethoxyquinazoline
Vzorec: C₁₀H₈Cl₂N₂O₂
Teplota tavenia: 172…177 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00051733
Číslo CAS: 27631-29-4
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to yellow to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 172 to 179 °C
HPLC ≥96.0 %