Tlačiť
Sudan red 7B (fat red bluish, solvent red 19, fat red 7B)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: N-Ethyl-1-((4-(phenyldiazenyl)phenyl)diazenyl)naphthalen-2-amine
191630050 191630500
ACRO191630050EA 83.43 EUR
ACRO191630050 ACRO191630500
Sudan red 7B (fat red bluish, solvent red 19, fat red 7B)
Sudan red 7B (fat red bluish, solvent red 19, fat red 7B)
Vzorec: C₂₄H₂₁N₅
Teplota tavenia: 130 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003904
Číslo CAS: 6368-72-5
EINECS: 228-862-5
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Bordeaux Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
UV spectrum Complies