Tlačiť
Ponceau S ≥75% (dye content), dark powder
Dodávateľ: MP Biomedicals
Varování
Synonymá: 3-Hydroxy-4-(2-sulpho-4-[4-sulphophenylazo]phenylazo)-2,7-naphthalenedisulphonic acid sodium salt, CI 27195, Ponceau, 3-Hydroxy-4-((2-sulpho-4-((4-sulphophenyl)diazenyl)phenyl)diazenyl)naphthalene-2,7-disulphonic acid, tetrasodium salt
0215194280 0215194210 0215194250
ICNA0215194280EA 253.15 EUR
ICNA0215194280 ICNA0215194210 ICNA0215194250
Ponceau S ≥75% (dye content), dark powder
Ponceau S
Ponceau S is used as protein stain for electrophoresis.
Dye content: ~75%
Readily soluble in water.
Vzorec: C₂₂H₁₂N₄Na₄O₁₃S₄
Mw: 760.56 g/mol
Teplota tavenia: 300 °C (lit.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003892
Číslo CAS: 6226-79-5
EINECS: 228-319-2
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Identity Test Passes
Dye Content ~75%
UV/VIS: l max (water) 517 - 523 nm