Tlačiť
Chromotrope 2R, pure
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
192010250 192011000
ACRO192010250EA 91.46 EUR
ACRO192010250 ACRO192011000
Chromotrope 2R, pure
Chromotrope 2R
Vzorec: C₁₆H₁₀N₂Na₂O₈S₂
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003955
Číslo CAS: 4197-07-3
EINECS: 224-085-0
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Red-brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Specific extinction E (1%/1cm) ≥360 (509 nm, water)