Tlačiť
1-Naphthyl phosphate disodium salt, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
N7255-100MG N7255-1G N7255-250MG N7255-5G
SIALN7255-100MGEA 53.75 EUR
SIALN7255-100MG SIALN7255-1G SIALN7255-250MG SIALN7255-5G
1-Naphthyl phosphate disodium salt, Sigma-Aldrich®
1-Naphthyl phosphate disodium salt
Vzorec: C₁₀H₇Na₂O₄P
Číslo MDL: MFCD00041007
Číslo CAS: 2183-17-7
EINECS: 218-564-3