Tlačiť
Naphthol AS-BI phosphate disodium salt, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Sodium 6-bromo-3-((2-methoxyphenyl)carbamoyl)naphthalen-2-yl phosphate
M-Clarity™ quality level = MQ200
N2250-100MG N2250-1G N2250-500MG N2250-50MG N2250-5G
SIALN2250-100MGEA 88.12 EUR
SIALN2250-100MG SIALN2250-1G SIALN2250-500MG SIALN2250-50MG SIALN2250-5G
Naphthol AS-BI phosphate disodium salt, Sigma-Aldrich®
Naphthol AS-BI phosphate disodium salt
Vzorec: C₁₈H₁₃BrNNa₂O₆P
Mw: 496.156 g/mol
Číslo MDL: MFCD00150774
Číslo CAS: 530-79-0
EINECS: 208-495-7