Naphthol AS-BI phosphate 93%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
415310010
415311000
ACRO415310010EA
489.77
EUR
ACRO415310010
ACRO415311000
Naphthol AS-BI phosphate 93%
Naphthol AS-BI phosphate
Vzorec:
C₁₈H₁₅BrNO₆P Skladovacia teplota: Refrigerator |
Číslo MDL:
MFCD00004058 Číslo CAS: 1919-91-1 EINECS: 217-645-0 |
Výsledky špecifikačného testu
Appearance | Light yellow Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥91 % |
GC | ≥88 % |