Tlačiť
Naphthol AS-BI phosphate 93%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
415310010 415311000
ACRO415310010EA 489.77 EUR
ACRO415310010 ACRO415311000
Naphthol AS-BI phosphate 93%
Naphthol AS-BI phosphate
Vzorec: C₁₈H₁₅BrNO₆P
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00004058
Číslo CAS: 1919-91-1
EINECS: 217-645-0
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥91 %
GC ≥88 %