Tin(II) methoxide
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
20897.06
20897.14
20897.06EA
157.02
EUR
20897.06
20897.14
Tin(II) methoxide
Tin(II) methoxide
CAS No.: 14794-99-1
Molecular Formula: Sn(OCH3)2
Formula Weight: 180.76
Physical Form: Powder
Sensitivity: Moisture Sensitive
Melting Point: 242-243°
MDL No.: MFCD00015612
Vzorec:
C₂H₆O₂Sn Mw: 180.76 g/mol Teplota tavenia: 242…243 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00015612 Číslo CAS: 14794-99-1 |