Tin(II) ethoxide
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
20896.06
20896.03
20896.06EA
195.75
EUR
20896.06
20896.03
Tin(II) ethoxide
Tin(II) ethoxide
CAS No.: 14791-99-2
Molecular Formula: C4H10O2Sn
Formula Weight: 208.81
Physical Form: Solid/semi-solid
Sensitivity: Air and Moisture Sensitive
Melting Point: ca 200° dec.
MDL No.: MFCD00015653
Vzorec:
C₄H₁₀O₂Sn Teplota tavenia: ∼ 200 °C (rozkl.) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00015653 Číslo CAS: 14791-99-2 |