Tlačiť
4-Nitroquinoline-N-oxide, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 4-Nitroquinoline 1-oxide, 4-Nitroquinoline N-oxide
N8141-250MG N8141-1G N8141-5G
SIALN8141-250MGEA 53.35 EUR
SIALN8141-250MG SIALN8141-1G SIALN8141-5G
4-Nitroquinoline-N-oxide, Sigma-Aldrich®
4-Nitroquinoline-N-oxide
Vzorec: C₉H₆N₂O₃
Číslo MDL: MFCD00006738
Číslo CAS: 56-57-5
EINECS: 200-281-1
OSN: 2811
ADR: 6.1,II